n-Triacontan 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
278050010 278050050
ACRO278050010EA 53.3 EUR InStock
ACRO278050010 ACRO278050050
n-Triacontan 98%
n-Triacontane
Formel: H₃C(CH₂)₂₈CH₃
MW: 422.82 g/mol
Siedepunkt: 455 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 65…67 °C
Flash-Pt: 238 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009410
CAS-Nummer: 638-68-6
EINECS: 211-349-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 67 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge