n-Tricosan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A14577.06 A14577.14 A14577.22
A14577.06EA 65.7 EUR InStock
A14577.06 A14577.14 A14577.22
n-Tricosan ≥99%
n-Tricosane
Purity: 99% CAS No.: 638-67-5 Molecular Formula: CH3(CH2)21CH3 Formula Weight: 324.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4468 Melting Point: 47-50° Boiling Point: 199-200°/3mm Beilstein Reference: 1756000 MDL No.: MFCD00009350
Formel: H₃C(CH₂)₂₁CH₃
Siedepunkt: 199…200 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 47…50 °C
Dichte: 0,7969
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009350
CAS-Nummer: 638-67-5
EINECS: 211-347-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge