2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001030-25G 001030-5G
FLUO001030-25GEA 112 EUR InStock
FLUO001030-25G FLUO001030-5G
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Siedepunkt: 203
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008848
CAS-Nummer: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge