2-Chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
19780-1L 19780-250ML
SIAL19780-1LEA 96.2 EUR InStock
SIAL19780-1L SIAL19780-250ML
2-Chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 51
Melting Pt: –28 °C
Dichte: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –27 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000816
CAS-Nummer: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge