1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001330-5G 001330-25G
FLUO001330-5GEA 203 EUR InStock
FLUO001330-5G FLUO001330-25G
1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion
1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,129 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040841
CAS-Nummer: 22767-90-4
EINECS: 245-211-0
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge