2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128511-100G 128511-25G
SIAL128511-100GEA 136 EUR InStock
SIAL128511-100G SIAL128511-25G
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan, Sigma-Aldrich®
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Formel: C₁₆H₃₄
MW: 226.45 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008856
CAS-Nummer: 4390-04-9
EINECS: 224-506-8
UN: 3295
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge