Isopropenylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10914-170KG 10914-1KG 10914-25KG
SIAL10914-170KGEA 3530 EUR InStock
SIAL10914-170KG SIAL10914-1KG SIAL10914-25KG
Isopropenylacetat, Sigma-Aldrich®
Isopropenylacetat
Verpackung: produced by Wacker Chemie AG
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008709
CAS-Nummer: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05223
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge