Benzylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03181.0100 8.03181.1000
8.03181.0100EA 32.5 EUR InStock
8.03181.0100 8.03181.1000
Benzylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 206
Melting Pt: –51 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 95
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008712
CAS-Nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -51 °C
Molar Mass 150.17 g/mol
Boiling Point 205 - 207 °C
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 95 °C
Refractive Index 1.5006 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Synonyms Acetic acid benzyl ester
Hill Formula C9H10O2
Chemical Formula CH3COOCH2C6H5
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge