Methylphenylacetat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15537.0B A15537.0I A15537.30
A15537.0BEA 67 EUR InStock
A15537.0B A15537.0I A15537.30
Methylphenylacetat ≥99%
Methylphenylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 218…220 °C
Melting Pt: 49…50 °C
Dichte: 1,067
Flash-Pt: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008453
CAS-Nummer: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,7268
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge