5-Brom-1-penten 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
295170025 295170100 295170500
ACRO295170025EA 49.4 EUR InStock
ACRO295170025 ACRO295170100 ACRO295170500
5-Brom-1-penten 95%
5-Brom-1-penten
Formel: C₅H₉Br
MW: 149.03 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C (765 mmHg)
Dichte: 1.26 g/cm³
Flash-Pt: 30 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000264
CAS-Nummer: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge