Vorfilterkapseln, Sartopure® GF Plus
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
5555305P0-SS-V 5555303P8-SS-A
SARP5555305P0-SS-VEA 433 EUR InStock
SARP5555305P0-SS-V SARP5555303P8-SS-A
Vorfilterkapseln, Sartopure® GF Plus
Filter Membranfilterkapseln
Glasfiber, PP Schutzlage Es handelt sich um eigenständige, gebrauchsfertige Filtereinheiten zur Entfernung von Verunreinigungen wie Kolloide, Lipiden, Proteinaggregaten und Partikeln aus biopharmazeutischen Flüssigkeiten. Sie werden zum Schutz von Membranfiltern, Chromatografiesystemen und Ultrafiltrationsanlagen verwendet.
  • Mit hoch geladenen Glasfaserschichten zur effektiven Klärung von Flüssigkeitsströmen ausgestattet
  • Adsorptive Tiefenfilter gewährleisten eine hervorragende Leistung beim Gesamtdurchsatz
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..