Messbecher, mit Henkel
Lieferant: HIRSCHMANN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7600275 7600280 7600286 7600290 7600293 7600294 7600297 7600296
HIRS7600275EA 62.4 EUR InStock
HIRS7600275 HIRS7600280 HIRS7600286 HIRS7600290 HIRS7600293 HIRS7600294 HIRS7600297 HIRS7600296
Messbecher, mit Henkel
Becher
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu +121 °C (für 20 Minuten), für längere Zeiträume +100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen, schnellen Reinigung
  • Mit Ausguss
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl anderer Verwendungen. Mit erhabener, blauer Graduierung.
Lebensmittelsichere Produkte laut EC Direktive Nr. 10/2011.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge