Beschriftungsbänder, Vinyl, Allzweck
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
764B5033 764GE5033 764O5033 764R5033 764S5033 764T5033 764W5033 764I-GR 764I-GY
819-0110EA 321 EUR InStock
819-0110 819-0111 819-0112 819-0113 819-0115 819-0116 819-0117 819-0140 819-0139
Beschriftungsbänder, Vinyl, Allzweck
Klebebänder
3M™ Allzweckklebebänder aus Vinyl und mit einem Gummikleber beschichtet. Man verwendet sie für unkritische Anwendungen wie Farbkodierungen, Bündel- und Sicherheitsmarkierung, temporäre Markierung von Teilen und Maschinen, zum Schutz von Teilen und Ausrüstung oder zum Schutz vor Abnutzung.
  • Use for taping in all non-critical applications
  • Protects parts, equipment, and products from abrasions
  • Bundle items, bundle and temporarily mark parts, machines, plus much more
  • Maintains vivid colour over time for long-lasting quality
  • Can be applied by hand or with floor applicator
  • Ideal for marking applications in light traffic areas
  • The 4 mil (0,10 mm) PVC backing features a rubber adhesive
Entdecken Sie Dutzende von Möglichkeiten zur Verwendung von 3M™ Allzweck-Vinylband 764. Dieses Vinylband ist perfekt für alle nicht kritischen Anwendungen. Das Band kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, einschließlich des Schutzes von Teilen, Geräten und Produkten vor Abrieb. Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebfest, anpassungsfähig, verschleißfest, leicht zu verarbeiten, vielseitig einsetzbar und feuchtigkeitsbeständig
Haftfestigkeitsbereich: 21 N/100 mm
Gesamtlänge: 33 m
Zugfestigkeit: 228 N/100 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge