Chromatographiesäule mit Fritte, Kern und Hülse
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05450901 05450902 05450912 05450914 05450916 05450904 05450906 05450911
LENZ05450901EA 125 EUR InStock
LENZ05450901 LENZ05450902 LENZ05450912 LENZ05450914 LENZ05450916 LENZ05450904 LENZ05450906 LENZ05450911
Chromatographiesäule mit Fritte, Kern und Hülse
Chromatographiesäulen
Chromatography columns, DURAN® glass, with NS socket and NS cone.
  • With sintered frit - porosity zero
  • Suction tube thread GL 18
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge