1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007057-25G 007057-100G
FLUO007057-25GEA 272 EUR InStock
FLUO007057-25G FLUO007057-100G
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
1H,1H,2H-Perfluor-1-hexen
Formel: C₆H₃F₉
MW: 246.08 g/mol
Siedepunkt: 59…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042338
CAS-Nummer: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge