1-Octadecen 90% tech.
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
129310010 129310025
ACRO129310010EA 57.1 EUR InStock
ACRO129310010 ACRO129310025
1-Octadecen 90% tech.
1-Octadecen
Formel: C₁₈H₃₆
Siedepunkt: 178…180 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 17,5 °C
Dichte: 0,789 g/cm³
Flash-Pt: 154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009003
CAS-Nummer: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4455 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge