1-Octadecen tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L11004.AK L11004.AU
L11004.AKEA 26.2 EUR InStock
L11004.AK L11004.AU
1-Octadecen tech. 90%, technische Qualität
1-Octadecen
Purity: 90% CAS No.: 112-88-9 Molecular Formula: CH3(CH2)15CH=CH2 Formula Weight: 252.48 Flash Point: 154°(309°F) Refractive Index: 1.4440 Melting Point: 15-17° Boiling Point: 178-179°/15mm Beilstein Reference: 1761067 MDL No.: MFCD00009003
Formel: C₁₈H₃₆
Siedepunkt: 178…179 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 15…17 °C
Dichte: 0,789
Flash-Pt: 154 °C (309 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009003
CAS-Nummer: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge