1-Octadecen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22112.0100 8.22112.1000
8.22112.0100EA 32.4 EUR InStock
8.22112.0100 8.22112.1000
1-Octadecen zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Octadecen
Formel: C₁₈H₃₆
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17,5 °C
Dichte: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009003
CAS-Nummer: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 17 - 18 °C
Molar Mass 252.48 g/mol
Boiling Point 315 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.4439 (20 °C, 589 nm)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic 3.6 mm2/s (40 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge