Filament-Verpackungsklebebänder, 895, Scotch®
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8951950 8952550 8951250 8955050
819-1440EA 26.2 EUR InStock
819-1440 819-1441 MMMA8951250 MMMA8955050
Filament-Verpackungsklebebänder, 895, Scotch®
Klebebänder
Diese 895-Filament-Verpackungsklebebänder bestehen aus ScotchPro™ PP-Folie mit einem synthetischen Kautschukklebstoff, der speziell formuliert wurde, um eine ausgewogene Leistung zu bieten und sowohl eine hohe Haftung als auch eine langfristige Haltekraft zu bieten.
  • Längsverstärkt mit durchgehenden Glasgarnfilamenten für sehr hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Kerbfestigkeit
  • Geeignet für manuelle Handspender und halbautomatische L-Clip-Applikatoren
  • Die Anwendung erfolgt am einfachsten bei Raumtemperatur
Länge: 50,0 m
Farbe: Transparent
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge