1-Hexadecin tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A11366.06 A11366.14
A11366.06EA 176 EUR InStock
A11366.06 A11366.14
1-Hexadecin tech. 90%, technische Qualität
1-Hexadecin
Purity: 90% CAS No.: 629-74-3 Molecular Formula: C16H30 Formula Weight: 222.42 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: 13-16° Boiling Point: 146-148°/10mm Beilstein Reference: 1702804 MDL No.: MFCD00015084
Formel: C₁₆H₃₀
MW: 222.41 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 13…16 °C
Dichte: 0.790
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015084
CAS-Nummer: 629-74-3
EINECS: 211-106-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..