1-Octin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12440.09 A12440.14 A12440.22
A12440.09EA 30.1 EUR InStock
A12440.09 A12440.14 A12440.22
1-Octin ≥98%
1-Octin
Purity: 98% CAS No.: 629-05-0 Molecular Formula: C8H14 Formula Weight: 110.20 Flash Point: 17°(62°F) Physical Form: Liquid Density: 0.746 Refractive Index: 1.4160 Appearance: Colourless Melting Point: -60° Boiling Point: 123-126° Beilstein Reference: 1734494 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009546
Formel: C₈H₁₄
MW: 110.2 g/mol
Siedepunkt: 123…126 °C
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0.746
Flash-Pt: 17 °C (62 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009546
CAS-Nummer: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge