4-Octin 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
223520100 223520500
ACRO223520100EA 56 EUR InStock
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octin 98+%
4-Octin
Formel: C₈H₁₄
Siedepunkt: 131…132 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –103 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flash-Pt: 29 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009471
CAS-Nummer: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge