4-Octin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
43157.14 43157.06
43157.14EA 99.8 EUR InStock
43157.14 43157.06
4-Octin ≥99%
4-Octin
Purity: 99% CAS No.: 1942-45-6 Molecular Formula: CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3 Formula Weight: 110.20 Flash Point: 20°(68°F) Physical Form: Liquid Density: 0.7510 Refractive Index: 1.4236 Odour: Petroleum-like Boiling Point: 131-132° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00009471
Formel: C₈H₁₄
MW: 110.2 g/mol
Siedepunkt: 131…132 °C
Melting Pt: –103 °C
Dichte: 0.7510
Flash-Pt: 20 °C (68 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009471
CAS-Nummer: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge