Reagenzgläser mit Normschliff, konischer Boden
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05705015 05705016 05705115 05705116 05705216 05705215
LENZ05705015EA 8.9 EUR InStock
LENZ05705015 LENZ05705016 LENZ05705115 LENZ05705116 LENZ05705216 LENZ05705215
Reagenzgläser mit Normschliff, konischer Boden
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Centrifuge tubes, made of DURAN® borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge