9-Anthrealdehyd 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
153930250 153931000 153935000
ACRO153930250EA 60 EUR InStock
ACRO153930250 ACRO153931000 ACRO153935000
9-Anthrealdehyd 99%
9-Anthrealdehyd
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206.24 g/mol
Siedepunkt: 369
Melting Pt: 103…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001254
CAS-Nummer: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge