9-Anthrealdehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11258.14 A11258.22 A11258.36
A11258.14EA 54.5 EUR InStock
A11258.14 A11258.22 A11258.36
9-Anthrealdehyd ≥98%
9-Anthrealdehyd
Purity: 98% CAS No.: 642-31-9 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 639167
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206.24 g/mol
Siedepunkt: 369
Melting Pt: 102…106 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001254
CAS-Nummer: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge