HyperSep™ Retain™-CX SPE Säulen
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
60107-308 60107-301 60107-303 60107-304 60107-305 60107-306 60107-307 60107-311 60107-312 60107-314 60107-315
549-0647EA 192 EUR InStock
549-0647 549-0640 549-0642 549-0643 549-0644 549-0645 549-0646 549-0648 549-0649 549-0650 549-0651
HyperSep™ Retain™-CX SPE Säulen
Chromatographiesäulen
HyperSep™ Retain™-CX SPE Polymermaterial ist ein hochreines, hochporöses Polystyrol-DVB-Material mit hoher Kapazität, das mit sulfonsäurefunktionellen Gruppen modifiziert wurde, um eine ausgeglichene Retention von basischen und unpolaren Analyten zu ermöglichen. HyperSep™ Retain™-CX eignet sich bestens für die Retention vieler Drogen, darunter basische und neutrale Substanzen.
  • Hohe und konsistente Rückgewinnung
  • Schnelle und einfache Probenvorbereitung und Methodenentwicklung
  • pH-stabil von 0 bis 14
HyperSep™ Retain™-CX bietet eine reproduzierbare undMore Product Information
Order Now
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Particle Size Inhalt Bettgewicht VE Katalognummer Menge
40 - 60 µm 1 ml 30 mg 100 549-0640
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-301
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-301
40 - 60 µm 3 ml 60 mg 50 549-0642
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-303
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-303
40 - 60 µm 6 ml 60 mg 30 549-0647
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-308
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-308
40 - 60 µm 6 ml 100 mg 30 549-0646
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-307
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-307
40 - 60 µm 6 ml 150 mg 30 549-0648
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-311
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-311
40 - 60 µm 3 ml 200 mg 50 549-0643
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-304
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-304
40 - 60 µm 6 ml 200 mg 30 549-0650
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-314
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-314
40 - 60 µm 3 ml 500 mg 50 549-0644
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-305
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-305
40 - 60 µm 6 ml 500 mg 30 549-0645
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-306
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-306
40 - 60 µm 25 ml 1000 mg 20 549-0651
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-315
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-315
40 - 60 µm 25 ml 2000 mg 20 549-0649
Hersteller-Artikelnummer:: 60107-312
Lokale Artikelnummer:: HYPE60107-312
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..