Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

9-(Chlormethyl)anthracen

Lieferant: CHEMPUR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

JFD00697.250 JFD00697.1
CHMPJFD00697.250EA 0 EUR InStock
CHMPJFD00697.250 MAYBJFD00697.1
9-(Chlormethyl)anthracen
9-(Chloromethyl)anthracene


Formel: C₁₅H₁₁Cl
MW: 226.71 g/mol
Siedepunkt: 371
Melting Pt: 142
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001263
CAS-Nummer: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge