9-Methylanthracen 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 86.6 EUR InStock
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Methylanthracen 99%
9-Methylanthracene
Formel: C₁₅H₁₂
MW: 192.26 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 76…79 °C
Dichte: 1.066 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001261
CAS-Nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..