9-Methylanthracen ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15699.03 A15699.06 A15699.14
A15699.03EA 29 EUR InStock
A15699.03 A15699.06 A15699.14
9-Methylanthracen ≥99%
9-Methylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 779-02-2 Molecular Formula: C15H12 Formula Weight: 192.26 Melting Point: 77-79° Boiling Point: 196-197°/16mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001261
Formel: C₁₅H₁₂
MW: 192.26 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 77…79 °C
Dichte: 1.066
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001261
CAS-Nummer: 779-02-2
EINECS: 212-299-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge