9,10-Diphenylanthracen ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15714.03 A15714.06 A15714.14
A15714.03EA 66.1 EUR InStock
A15714.03 A15714.06 A15714.14
9,10-Diphenylanthracen ≥99%
9,10-Diphenylanthracene
Purity: 99% CAS No.: 1499-10-1 Molecular Formula: C26H18 Formula Weight: 330.43 Odour: Odourless Melting Point: 248-254° Beilstein Reference: 1914010 MDL No.: MFCD00001253
Formel: C₂₆H₁₈
MW: 330.43 g/mol
Siedepunkt: 485
Melting Pt: 248…254 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001253
CAS-Nummer: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge