3-Brom-p-anisaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB06370.1 BTB06370.10 BTB06370.50
MAYBBTB06370.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB06370.1 MAYBBTB06370.10 MAYBBTB06370.50
3-Brom-p-anisaldehyd
3-Brom-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00016599
CAS-Nummer: 34841-06-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge