Kationenaustauscher-HPLC-Säulen PRP-X800
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
79830 79831 79832 79833 79828 79855 79294
554-2558EA 314 EUR InStock
554-2558 554-2559 554-2560 554-2561 554-2557 554-2562 HAMI79294
Kationenaustauscher-HPLC-Säulen PRP-X800
Chromatographiesäulen
Kationenaustauschersäulen auf Polymerbasis für die isokratische Trennung von mono- und divalenten Kationen.
  • Isokratische Trennung von Lithium, Natrium, Ammonium, Kalium, Magnesium und Kalzium
  • Gradiententrennung von Übergangsmetallen
  • Ausgezeichnete Stabilität (stabil in organischen Lösungsmitteln jeder Konzentration)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge