1-Brom-3,5-dichlorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
023277-100G 023277-25G
FLUO023277-100GEA 115 EUR InStock
FLUO023277-100G FLUO023277-25G
1-Brom-3,5-dichlorbenzol
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Formel: C₆H₃BrCl₂
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 82…84 °C
MDL Number: MFCD00000584
CAS-Nummer: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge