1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004152-10G 004152-50G 004152-100G
FLUO004152-10GEA 0 EUR InStock
FLUO004152-10G FLUO004152-50G FLUO004152-100G
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Siedepunkt: 130…142 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042519
CAS-Nummer: 60811-18-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge