3,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004651-5G 004651-25G 004651-100G
FLUO004651-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004651-5G FLUO004651-25G FLUO004651-100G
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol
3,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Br₂F
MW: 253.9 g/mol
Siedepunkt: 204
Dichte: 2.01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061119
CAS-Nummer: 1435-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge