1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001622-250G 001622-100G 001622-25G
FLUO001622-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001622-250G FLUO001622-100G FLUO001622-25G
1-Brom-2,4,5-trifluorbenzol
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂BrF₃
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 1,8022 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000306
CAS-Nummer: 327-52-6
EINECS: 206-318-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge