1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001801-25G 001801-100G
FLUO001801-25GEA 45.9 EUR InStock
FLUO001801-25G FLUO001801-100G
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzol
Formel: C₆H₂BrF₃
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070738
CAS-Nummer: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge