4-Brom-1,2-difluorbenzol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01679.1 SB01679.10 SB01679.50
MAYBSB01679.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01679.1 MAYBSB01679.10 MAYBSB01679.50
4-Brom-1,2-difluorbenzol
4-Brom-1,2-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 33 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000304
CAS-Nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge