1-Brom-3,5-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001416-500G 001416-250G 001416-100G
FLUO001416-500GEA 227 EUR InStock
FLUO001416-500G FLUO001416-250G FLUO001416-100G
1-Brom-3,5-difluorbenzol
1-Brom-3,5-difluorbenzol
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –27 °C
Dichte: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010305
CAS-Nummer: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge