(±)-1-Butoxy-2-propanol
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AB138577.0025 AB138577.0500
ABCRAB138577.0025EA 0 EUR InStock
ABCRAB138577.0025 ABCRAB138577.0500
(±)-1-Butoxy-2-propanol
(±)-1-Butoxy-2-propanol
Formel: C₇H₁₆O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021904
CAS-Nummer: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge