4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
352290250 352291000 352295000
ACRO352290250EA 52.5 EUR InStock
ACRO352290250 ACRO352291000 ACRO352295000
4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal 98%
4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,068 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036507
CAS-Nummer: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge