Stabilization:
Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
A12470.06
A12470.14
A12470.06EA
66
EUR
InStock
A12470.06
A12470.14
2-Vinylnaphthalin ≥97% stabilisiert
2-Vinylnaphthalin
Purity: 97%
CAS No.: 827-54-3
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 62-67°
Boiling Point: 128-131°/13mm
Beilstein Reference: 2038190
MDL No.: MFCD00004125