Phenylvinylsulfon ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14794.03 A14794.06 A14794.14
A14794.03EA 31.7 EUR InStock
A14794.03 A14794.06 A14794.14
Phenylvinylsulfon ≥99%
Phenylvinylsulfon
Purity: 99+% CAS No.: 5535-48-8 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1906894 MDL No.: MFCD00007554
Formel: C₈H₈O₂S
Melting Pt: 67…71 °C
MDL Number: MFCD00007554
CAS-Nummer: 5535-48-8
EINECS: 226-890-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge