Ammoniumhexachlorostannat(IV) ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15152.18 A15152.30
A15152.18EA 56.4 EUR InStock
A15152.18 A15152.30
Ammoniumhexachlorostannat(IV) ≥98%
Ammoniumhexachlorostannat(IV)
Purity: 98% CAS No.: 16960-53-5 Molecular Formula: (NH4)2SnCl6 Formula Weight: 367.48 Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00036340
Formel: H₈Cl₆N₂Sn
Melting Pt: Zersetzung
Dichte: 2,4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036340
CAS-Nummer: 16960-53-5
EINECS: 241-033-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge