4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A15793.14 A15793.18 A15793.30 A15793.36
A15793.14EA 43.9 EUR InStock
A15793.14 A15793.18 A15793.30 A15793.36
4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal ≥98%
4-Methoxybenzaldehyddimethylacetal
Purity: 98% CAS No.: 2186-92-7 Molecular Formula: C10H14O3 Formula Weight: 182.22 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.5055 Odour: Pleasant Boiling Point: 253° Beilstein Reference: 2048930 MDL No.: MFCD00036507
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Siedepunkt: 253 °C
Dichte: 1,068
Flash-Pt: 97 °C (206 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036507
CAS-Nummer: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge