Oxamidsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20344.06 B20344.14 B20344.22
B20344.06EA 30 EUR InStock
B20344.06 B20344.14 B20344.22
Oxamidsäure ≥98%
Oxamidsäure
Purity: 98% CAS No.: 471-47-6 Molecular Formula: H2NC(O)CO2H Formula Weight: 89.05 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 1743294 Merck Reference: 14,6917 MDL No.: MFCD00008006
Formel: C₂H₃NO₃
Melting Pt: ∼ 205 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008006
CAS-Nummer: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Merck Index: 14,6917
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge