Methyl-3,4-dimethoxybenzoat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B23568.18 AB131937.0050
B23568.18EA 50.9 EUR InStock
B23568.18 ABCRAB131937.0050
Methyl-3,4-dimethoxybenzoat ≥98%
Methyl-3,4-dimethoxybenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 2150-38-1 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 57-61° Boiling Point: 283° MDL No.: MFCD00008430
Formel: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Siedepunkt: 283 °C
Melting Pt: 57…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008430
CAS-Nummer: 2150-38-1
EINECS: 218-424-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge