Natriumdihydrogencitrat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L12557.36 L12557.22 L12557.0P
L12557.36EA 54 EUR InStock
L12557.36 L12557.22 L12557.0P
Natriumdihydrogencitrat ≥99%
Natriumdihydrogencitrat
Purity: 99% CAS No.: 18996-35-5 Molecular Formula: C6H7NaO7 Formula Weight: 214.11 Melting Point: 211-212° Beilstein Reference: 3920246
Formel: C₆H₇NaO₇
Melting Pt: 211…212 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013067
CAS-Nummer: 18996-35-5
EINECS: 242-734-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge