Chlorpentafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002833-100G 002833-500G
FLUO002833-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002833-100G FLUO002833-500G
Chlorpentafluorbenzol
Chlorpentafluorbenzol
Formel: C₆ClF₅
MDL Number: MFCD00000534
CAS-Nummer: 344-07-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge